Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GW3965 hydrochlorid |
| CAS | 405911-17-3 |
| Synonym | 3-[3-[N-(2-chlor-3-trifluormethylbenzyl)-(2,2-diphenylethyl)amino]propyloxy]phenyleddikesyrehydrochlorid |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C33H31ClF3N03. HCl |
| Formel vægt | 618.52 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Produkttype | Reagens |
| Renhed | 95% |