Få mere at vide
GW311616 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469437
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16469437 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16469437 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15891A
MedChemExpress GW-311616 is a potent, orally bioavailable, long duration and selective human neutrophil elastase (HNE) inhibitor with IC50 value of 22 nM and Ki value of 0.31 nM.
GW-311616 is a potent, orally bioavailable, long duration and selective human neutrophil elastase (HNE) inhibitor with IC50 value of 22 nM and Ki value of 0.31 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GW311616 hydrochloride
CAS 197890-44-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H32ClN3O4S
Mængde 5 mg
Synonym GW311616A
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (230.42 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 100 mg/mL (230.42 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1[C@@H](C(C)C)[C@@](N(C(/C=C/CN2CCCCC2)=O)CC3)([H])[C@]3([H])N1S(=O)(C)=O.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 433.99
Formel vægt 433.99
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation