missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
GW274150, MedChemExpress
Beskrivelse
GW274150 is a potent, selective, orally active and NADPH-dependent inhibitor of human inducible nitric oxide synthase (iNOS) (IC50=2.19 μM
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GW274150 |
| CAS | 210354-22-6 |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C8H17N3O2S |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | H2O : ≥ 62 mg/mL (282.72 mM) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| SMIL | N[C@@H](CCSCCNC(C)=N)C(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.3 |
| Formel vægt | 219.3 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?