Få mere at vide
GW 9662, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486999
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15486999 10 mg 10mg
15496999 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486999 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65634.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    843.30 DKK
    758.65 DKK / 10mg
    Spare 84.65 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
En irreversibel PPAR→ antagonist
En irreversibel PPAR-antagonist
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22978-25-2
Molekylær formel C13H9ClN2O3
Molekylvægt (g/mol) 276.676
MDL nummer MFCD01215270
InChI nøgle DNTSIBUQMRRYIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-nitrobenzanilide, 2-chloro-5-nitro-n-phenyl-benzamide, 2-chloro-5-nitro-n-4-phenylbenzamide, 2-chloro-5-nitrophenyl-n-benzamide, tocris-1508, spectrum5_001989, lopac-m-6191, d00acx, d05thb, dsstox_cid_20723
PubChem CID 644213
ChEBI CHEBI:79993
IUPAC navn 2-chlor-5-nitro-N-phenylbenzamid
SMIL C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C2=C(C=CC(=C2)[N+](=O)[O-])Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GW 9662
Farve Hvid
Mængde 10 mg
Formel vægt 276.68
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • GW 9662
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloro-5-nitrobenzanilide