missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ GW 803430
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18074872
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18074872 10 mg
18073842 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18074872 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4242/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MCH1 antagonist

Selective melanin-concentrating hormone receptor 1 (MCH1) antagonist (IC50 = 9.3 nM). Displays antiobesity and antidepressant-like effects in rats and mice. Orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 515141-51-2
Molekylær formel C25H24ClN3O3S

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale GW 803430
Mængde 10 mg
Formel vægt 481.99
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 481.995
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.