missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ GW 6471
GREENER_CHOICE

Code produit. p-4817191
Click to view available options
Mængde:
10 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18054442

Marque: Tocris Bioscience™ 4618/10

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

PPARα antagonist

PPARα antagonist (IC50 = 0.24 μM). Enhances the binding affinity of the PPARα ligand-binding domain to the co-repressor proteins SMRT and NCoR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 880635-03-0
Molekylær formel C35H36F3N3O4

Spécification

Kemisk navn eller materiale GW 6471
Mængde 10 mg
Formel vægt 619.67
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 619.685
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis