Få mere at vide
Tocris Bioscience™ GW 6471
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18054442
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18054442 10 mg
18044552 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18054442 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4618/10
PPARα antagonist
PPARα antagonist (IC50 = 0.24 μM). Enhances the binding affinity of the PPARα ligand-binding domain to the co-repressor proteins SMRT and NCoR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 880635-03-0
Molekylær formel C35H36F3N3O4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GW 6471
Mængde 10 mg
Formel vægt 619.67
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 619.685