Få mere at vide
Tocris Bioscience™ GW 583340 dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18782544
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18782544 10 mg
18752524 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18782544 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2239/10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Potent dual EGFR/ErbB2 inhibitor; orally active
Potent dual EGFR/ErbB2 tyrosine kinase inhibitor (IC50 values are 0.01 and 0.014 μM respectively). Selectively inhibits growth of human tumor cells overexpressing EGFR and ErbB2 (IC50 values are 0.11 μM for inhibition of HN5, N87 and BT474 tumor cell lines vs. > 30 μM for inhibition of non-tumor cell line HFF). Inhibits tumor growth in vivo by ∽ 80% in a murine xenograft model following oral administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1173023-85-2
Molekylær formel C28H27Cl3FN5O3S2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GW 583340 dihydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 671.03
Renhed >97%
Molekylvægt (g/mol) 671.024