Få mere at vide
Tocris Bioscience™ GW 542573X
Beskrivelse
Activator of small-conductance Ca2+-activated K+ channels (KCa2); selective for KCa2.1 (EC50 = 8.2 μM in HEK293 cells expressing hKCa2.1) with the profile hKCa2.1 > hKCa2.2 = hKCa2.3 > hKCa3.1 (IK).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GW 542573X |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 364.44 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 364.442 |