Få mere at vide
Tocris Bioscience™ GW 501516
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18794719
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18794719 50 mg
18753168 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18794719 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5674/50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Potent and selective PPARδ agonist
GW 501516 is a potent and selective PPARδ agonist (EC50 = 1.2 nM). Displays <1000-fold selectivity over other PPAR subtypes. Increases ABC A1 transporter expression and induces apolipoprotein A1-mediated cholesterol efflux in vitro. Also increase serum HDL cholesterol and lowers small, dense LDL levels in obesity in vivo models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[2-Methyl-4-[[[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-thiazolyl]methyl]thio]phenoxy]acetic acid
CAS 317318-70-0
Mængde 50 mg
Mål PPAR delta Receptor Agonists
Molekylær formel C21H18F3NO3S2
Formel vægt 453.5
Renhed >98%