missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ GW 441756
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30001315
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001315 50 mg
18035282 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30001315 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2238/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent, selective TrkA inhibitor

Potent, selective inhibitor of the NGF receptor tyrosine kinase A (TrkA) (IC50 = 2 nM). Displays > 100-fold selectivity over a range of other kinases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 504433-23-2
Molekylær formel C17H13N3O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale GW 441756
Mængde 50 mg
Formel vægt 275.31
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 275.311
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.