Få mere at vide
Tocris Bioscience™ GW 441756
Description
Potent, selective inhibitor of the NGF receptor tyrosine kinase A (TrkA) (IC50 = 2 nM). Displays > 100-fold selectivity over a range of other kinases.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | GW 441756 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 275.31 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 275.311 |