missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
GW 3965 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GW 3965 Hydrochloride |
| CAS | 405911-17-3 |
| Molekylær formel | C33H31ClF3NO3 •HCl |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | GW 3965A Hydrochloride, 2-(3-(3-((2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl)(2,2-diphenylethyl)amino)propoxy)phenyl)acetic Acid Hydrochloride, 3-[3-[N-(2-Chloro-3-trifluoromethylbenzyl)(2,2-diphenylethyl)amino]propoxy]phenylacetic Acid Hydrochloride, 3-[3-[[[2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl](2,2-diphenylethyl)amino]propoxy]-benzeneacetic Acid Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C33H31ClF3NO3.ClH/c34-32-27(15-8-17-30(32)33(35,36)37)22-38(18-9-19-41-28-16-7-10-24(20-28)21-31(39)40)23-29(25-11-3-1-4-12-25)26-13-5-2-6-14-26;/h1-8,10-17,20,29H,9,18-19,21-23H2,(H,39,40);1H |
| SMIL | ClC(C(C(F)(F)F)=CC=C1)=C1CN(CC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)CCCOC4=CC(CC(O)=O)=CC=C4.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 582.053646 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?