Få mere at vide
GW 280264X, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BenzylN-((5S)-5-(((2R,3S)-3-(Formylhydroxyamino)-2-(2-methylpropyl)-1-oxohexyl)amino)-6-oxo-6-(2-thiazolylamino)hexyl)-carbamate |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H41N5O6S/c1-4-10-24(33(38)19-34)22(17-20(2)3)25(35)31-23(26(36)32-27-29-15-16-40-27)13-8-9-14-30-28(37)39-18-21-11-6-5-7-12-21/h5-7,11-12,15-16,19-20,22-24,38H,4,8-10,13-14,17-18H2,1-3H3,(H,30,37)(H,31,35)(H,29,32,36)/t22-,23+,24+/m1/s1 |
| Formel vægt | 575.2778 |