Få mere at vide
Cytiva GV050 Udskiftning Erlenmeyer Kolbe
Artikelnummer. 11334944
:
Erlenmeyer Kolbe; Type: GV050/2/08; Type: Erlenmeyer-kolbe (NS29); Materiale: Borosilikatglas; Til brug med: Whatman GV050/2 Glas Vakuum Filter Holder
Artikelnummer. 11334944
Brand: Cytiva 10442203
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne Erlenmeyer-kolbe er en reservedel til Whatman™ GV 050-seriens vakuumfiltreringsmanifolder.
  • Beskrivelse: Udskiftningsdel til GV 050-seriens glasvakuumfiltreringsmanifolder
  • Til brug med (applikation): Vakuumfiltrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Til brug med (udstyr) Whatman GV050/2 Glas Vakuum Filter Holder
Materiale Borosilikatglas
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Vakuumfiltrering
Model- GV050/2/08
Mængde 1 stk.
Serie GV050
Standard konusled NS29
Type Erlenmeyer Kolbe
Volumen (metrisk) 1000 mL