Få mere at vide
Cytiva GV050 Borosilikatglas, udskiftning af nedre glasbund
:
Nedre glasbasesamling; Type: GV050/2/02; Type: Filtertragt (Basisektion, NS29); Materiale: Borosilikatglas; Til brug med: Whatman GV050/2 Glas Vakuum Filter Holder
Beskrivelse
- Beskrivelse: Udskiftningsdel til GV 050-seriens glasvakuumfiltreringsmanifolder
- Til brug med (applikation): Vakuumfiltrering
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (udstyr) | Whatman GV050/2 Glas Vakuum Filter Holder |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Vakuumfiltrering |
| Model- | GV050/2/02 |
| Mængde | 1 stk. |
| Serie | GV050 |
| Standard konusled | NS29 |
| Vis mere |