Få mere at vide
Notrax Guzzler™ Absorberende Barrier Tæppe Mat
Dimensioner (L x B):
90 x 60 cm
120 x 90 cm
150 x 90 cm
300 x 90 cm
180 x 120 cm
300 x 120 cm
Beskrivelse
- Hård, langtidsholdbar tæppemåtte med hævede gummikanter på alle 4 sider fungerer som en indeslutningsbarriere og kan rumme op til 6 liter vand pr.
- Det hævede vaffelmønster fungerer dobbelt for at fjerne og fange snavs og fugt
- Gummiforstærkede kanter og bagside giver maksimal styrke
- Beklædt bagside minimerer bevægelse på alle overflader og holder måtten hævet, så våde hårde gulve tørrer nedenunder
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 300 x 120 cm |
| Farve | Trækul |
| Længde (engelsk) | 118 tommer. |
| Længde (metrisk) | 300 cm |
| Materiale | Polypropylen |
| Type | Industriel og kommerciel matning |
| Bredde (metrisk) | 120 cm |