Få mere at vide
Notrax Guzzler™ Absorberende Barrier Tæppe Mat
Artikelnummer. 17781988
Skift visning
Dimensioner (L x B):
90 x 60 cm
120 x 90 cm
150 x 90 cm
300 x 90 cm
180 x 120 cm
300 x 120 cm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17781988 150 x 90 cm
17761978 90 x 60 cm
17721988 120 x 90 cm
17741998 180 x 120 cm
17702008 300 x 90 cm
17762008 300 x 120 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17781988 Leverandør Notrax Leverandørnr. 166S0035GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    785.40 DKK
    681.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 104.17 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Notrax Guzzler™ Hård, langtidsholdbar tæppemåtte med hævede gummikanter på alle 4 sider fungerer som en indeslutningsbarriere og kan rumme op til 6 liter vand pr. kvadratmeter. Det hævede vaffelmønster fungerer dobbelt for at fjerne og fange snavs og fugt.
  • Hård, langtidsholdbar tæppemåtte med hævede gummikanter på alle 4 sider fungerer som en indeslutningsbarriere og kan rumme op til 6 liter vand pr.
  • Det hævede vaffelmønster fungerer dobbelt for at fjerne og fange snavs og fugt
  • Gummiforstærkede kanter og bagside giver maksimal styrke
  • Beklædt bagside minimerer bevægelse på alle overflader og holder måtten hævet, så våde hårde gulve tørrer nedenunder
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 150 x 90 cm
Farve Grå
Længde (engelsk) 59 tommer.
Længde (metrisk) 150 cm
Materiale Polypropylen
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 90 cm