Få mere at vide
Guvacoline Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Guvacoline Hydrochloride |
| CAS | 6197-39-3 |
| Molekylær formel | C7H11NO2 HCl |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Methyl 1,2,5,6-Tetrahydro-3-pyridinecarboxylate Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO2.ClH/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6;/h3,8H,2,4-5H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.COC(=O)C1=CCCNC1 |
| IUPAC navn | methyl 1,2,3,6-tetrahydropyridine-5-carboxylate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.63 |
| Formel vægt | 177.0557 |