Få mere at vide
Guvacoline Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Guvacoline Hydrobromide |
| CAS | 17210-51-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C7 H11 N O2 . Br H |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO2.BrH/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6;/h3,8H,2,4-5H2,1H3;1H |
| SMIL | Br.COC(=O)C1=CCCNC1 |
| IUPAC navn | methyl 1,2,3,6-tetrahydropyridine-5-carboxylate;hydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.08 |
| Formel vægt | 221.0051 |
| Vis mere |