Få mere at vide
Guvacin hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Guvacine Hydrochloride |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO2.ClH/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5;/h2,7H,1,3-4H2,(H,8,9);1H |
| Formel vægt | 163.04 |