Få mere at vide
Guthoxon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azinphos-methyl-oxon |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N3O4PS/c1-16-18(15,17-2)19-7-13-10(14)8-5-3-4-6-9(8)11-12-13/h3-6H,7H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 301.0286 |