Description
- Meget god elasticitet og fleksibilitet
- God modstandsdygtighed over for slid
- 45 shore En naturgummikonstruktion
- Let, smidig og slidstærk med god uigennemtrængelighed
- Giver god kemisk resistens over for syrer og baser
- Opfylder FDA kriterier
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | GMP Overensstemmende |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6,4 mm |
| Materiale | Gummi |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 7.62 m |
| Tykkelse (metrisk) | 0.8 mm |
| Til brug med (applikation) | Generelle væske- og gasapplikationer |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -26 °C |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Ravgul |
| Show More |