Få mere at vide
Masterflex™ Gummi slange
Artikelnummer. 11742793 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
6,4 mm
7,9 mm
9,6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
8 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
Pakningsstørrelse:
7.5m
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
11742793 6,4 mm 9,5 mm 7.5m
11722803 7,9 mm 11,1 mm 7.5m
11792783 6,4 mm 8 mm 7.5m
11712803 6,4 mm 12,7 mm 7.5m
11732803 7,9 mm 12,7 mm 7.5m
11742803 9,6 mm 12,7 mm 7.5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11742793 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0644807
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    491.00 DKK
    483.18 DKK / 7.5m
    Spare 7.82 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Gumgummirør er til almindelige væske- og gasapplikationer
  • Meget god elasticitet og fleksibilitet
  • God modstandsdygtighed over for slid
  • 45 shore En naturgummikonstruktion
  • Let, smidig og slidstærk med god uigennemtrængelighed
  • Giver god kemisk resistens over for syrer og baser
  • Opfylder FDA kriterier
Tekniske data
Certificeringer/compliance GMP Overensstemmende
Diameter (metrisk) Indvendig 6,4 mm
Materiale Gummi
Diameter (metrisk) Udvendig 9,5 mm
Samlet længde (metrisk) 15.24 m
Tykkelse (metrisk) 1.6 mm
Til brug med (applikation) Generelle væske- og gasapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -26 °C
Sterilitet Steril
Farve Ravgul
Fleksibilitet Fleksibel
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 70 °C