Få mere at vide
Gum Rosin, TRC
Artikelnummer. 30390063
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30390063 25 g
1 options
Artikelnummer. 30390063 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG85550025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gum Rosin
CAS 8050-09-7
Mængde 25 g
Synonym Rosin, Rosin Substitutes, 100F, AAL, AL 104, AL 104 (Rosin), AL 1200, AL 1300, AL 1302, AR 06, AR 06 (Rosin), Aquatac XR 4343, BALS 3A, Bandis G 100, Bandis T 100H, CC 167, CG-WW, CG-X, Chinese Rosin WW, Chinese Rosin X, Colopearl E 5H, Colophane, Colophonium, Colophony, Composize 1718, Composize M 1718, D 101, D 101 (Rosin), DC 35Y01, DS 896, Deep Rosin A 100, Deipurojin A 100, Dermulsene RA 405, Disproportionated Rosin, Dynakoll SI 100, EM 3, EM 3 (rosin), ER 110, Ester Gum EK 1002, FR 1900, Foralyn 5020, G 100F, G 7, GR 90S, Gum Rosin CG-WW, Gum Rosin M, Gum Rosin N, Gum Rosin WW, Gum Rosin X, HBR 509, HRS 50, HRS 50 (Rosin), Hariester 508H, Hariester DS 70, Hariester G 7, Hariester SK 90D55, Hariphenol P 900, Haritac AQ 110, Haritac AQ 90A, Haritac F 90, Harosin X, Harsize L 50, Harsize L 850, Harsize NES 555, Highrosin, Highrosin B, Highrosin S, Hongkong Rosin WW, Inktac 103, Inktac 128, Inktac TX, KA 100W, KE 356, KE 610, KE 709, KR 604, KR 614, KSU 007, Kenomic A 35, Kenomic C 35, L 750, MHK 37BZ, NES 405, NS 74, NT 83, NT 85, Naval stores, Neotall C, NeuSize 3, NeuSize 650, NeuSize 730, NeuSize 737, NeuSize 745, NeuSize 770, Optika, P 90, P 90 (rosin), Pentrex 28, Peroza E 3670, Pexite WG, Pine Resin, Pine Rosin, Pinecrystal KE 356, Pinecrystal KE 614, Pinecrystal KM 5000, Pinecrystal KR 604, Pinecrystal KR 612, Pinecrystal KR 614, Pinecrystal KR 65, Portuguese WW, R 1600, R 515W, RE 802, RF Size 880L50, RF Size E 50A, RR-CHX, RX 0170, Recoldis A, Resarim B 300, Resin 95, Pine Resins, Rosin Resins, Rikatac F 805, Rondis FR-K 15, Rosin WW, SK 501, SN-EX 7337, SN-Tack 750, SPN 771, SPN 775, SPNT 87, Setalin P 7000, Shiragiku Rosin, Shiragiku Rosin 1, Sizepine 775, Solros, Stafor 50, Sylvatac 4100, Sylvatac 96, TAC 3008, TMVS 2N, TSF 25, Unitol HYR, WW 550, WW Rosin, Wood Rosin WG, Wood Rosin, XH 800, YT 102AX, Yellow Resin, YserGum 115, YserGum 116, YserGum 122, YserGum 213