Få mere at vide
Gummi arabicum, pulver
Artikelnummer. 10237640 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10237640 1 kg Plastflaske 1kg
10165010 250 g Plastflaske 250g
10227413 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10237640 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 258850010
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 9000-01-5
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9000-01-5
MDL nummer MFCD00081264
Synonym Acacia
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gum arabic
Farve Beige-gul til hvid
Fysisk form Pulver
Aske Samlet aske: < 4,0%
Tæthed 1.3500g/mL
Mængde 1 kg
Identifikation Består Test (ifølge Eur. Pharm.)
Infrarødt spektrum Autentisk
Uopløseligt stof 0,1% maks.
Tab ved tørring 15,0% maks. (1 g, 105 °C)
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.35
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol