Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gum arabic |
| Farve | Beige-gul til hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Aske | Samlet aske: < 4,0% |
| Tæthed | 1.3500g/mL |
| Mængde | 250 g |
| Identifikation | Består Test (ifølge Eur. Pharm.) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Uopløseligt stof | 0,1% maks. |
| Tab ved tørring | 15,0% maks. (1 g, 105 °C) |
| Vis mere |