Få mere at vide
Arabisk gummi, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11483751 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11483751 1 kg
11463751 100 g
11473751 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483751 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215121891
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Gum arabicum kan være en forgrenet polymer af galaktose, rhamnose, arabinose og glucuronsyre som calcium-, magnesium- og kaliumsalte.
  • Det bruges i tekstiler, keramik, litografi, kosmetik og farmaceutiske produkter.
  • I fødevareindustrien bruges akacie hovedsageligt som konfekture, bageri, mejeri, drikkevarer og som mikroindkapslingsmiddel.
Kemiske identifikatorer
CAS 9000-01-5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gum arabic
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Synonym Arabic gum, Australian gum
Formel vægt 250.000 til 1.000.000