Få mere at vide
MP Biomedicals™ Marsvin mineralblanding
Artikelnummer. 11497221 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
2 kg
10 kg
50 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11497221 2 kg
11407231 10 kg
11417231 50 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497221 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0296028502
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Giver fuldstændige mineraler til normal vækst og udvikling af marsvinet, når det tilsættes på 6,75% af kosten.
  • Salt Mixture
  • For guinea pig diet
Tekniske data
Produkttype Dyrs kost
Til brug med (applikation) Guinea pig diet
Mængde 2 kg
Opbevaringskrav Stuetemperatur