Få mere at vide
Guinea Pig anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, PE/Cy5.5 (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18545612 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
500 μg
Artikelnummer. Mængde
18545612 500 μg
1 options
Artikelnummer. 18545612 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP172763PECY55
Guinea Pig Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen IgG (H+L)
Applikationer Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret PE-Cyanine5.5
Formulering PBS
Værtsarter Guinea Pig
Immunogen Rabbit IgG whole molecule
Oprensningsmetode Multi-step
Mængde 500 μg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Rabbit
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG