Få mere at vide
Kartell™ Sæt med 7 adaptere (Guko)
Artikelnummer. 10737862
Skift visning
Type:
Adaptere
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
10737862 Adaptere Hver
1 options
Artikelnummer. 10737862 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0042000
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kartell™ Sæt med 7 adaptere (Guko) tilbyder støtte til en Buchner-tragt og inkluderer adaptere med en række forskellige dimensioner.
  • Understøtter Buchner Funnels
  • Fremstillet af neoprengummi.
  • Dimensioner for adapter 1:
    • Udvendig dia. 21 x 11 mm, Indvendig dia. 17 x 7 mm, Højde 21 mm
  • Dimensioner for adapter 2:
    • Udvendig dia. 27 x 16 mm, Indvendig dia. 22 x 11 mm, Højde 22 mm
  • Dimensioner for adapter 3:
    • Udvendig dia. 37 x 22 mm, Indvendig dia. 31 x 16 mm, Højde 25 mm
  • Dimensioner for adapter 4:
    • Udvendig dia. 46 x 29 mm, Indvendig dia. 39 x 22 mm, Højde 29 mm
  • Dimensioner for adapter 5:
    • Udvendig dia. 58 x 38 mm, indvendig dia. 50 x 30 mm, Højde 35 mm
  • Dimensioner for adapter 6:
    • Udvendig dia. 69 x 45 mm, indvendig dia. 60 x 36 mm, Højde 40 mm
  • Dimensioner for adapter 7:
    • Udvendig dia. 86 x 57 mm, indvendig dia. 75 x 46 mm, Højde 45 mm
Tekniske data
Farve Grå
Til brug med (udstyr) Buchner-tragt
Mængde 7 adaptere
Materiale Neopren
Type Adaptere