Få mere at vide
Guazatine Sesquisulfate Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Guazatine Sesquisulfate Salt |
| CAS | 26643-62-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18H41N7 .1.5(H2SO4) |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1,1'-[Iminobis(octamethylene)]diguanidine Sulfate (2:3) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H41N7.H2O4S/c19-17(20)24-15-11-7-3-1-5-9-13-23-14-10-6-2-4-8-12-16-25-18(21)22;1-5(2,3)4/h23H,1-16H2,(H4,19,20,24)(H4,21,22,25);(H2,1,2,3,4) |
| SMIL | NC(=N)NCCCCCCCCNCCCCCCCCNC(=N)N.NC(=N)NCCCCCCCCNCCCCCCCCNC(=N)N.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 1,1'-(azanediylbis(octane-8,1-diyl))diguanidine sulfate |
| Molekylvægt (g/mol) | 502.69 |
| Vis mere |