Få mere at vide
OHAUS™ Guardian 7000 kogeplade-omrører
Artikelnummer. 16690482 Shop alle Ohaus produkter
Model-:
e-G71HS07C
e-G71HS10C
e-G71HSRDM
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16690482
Brand: OHAUS™ 30500613
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holdbare kogepladeomrørere med overlegne sikkerhedsfunktioner og intelligent ydeevne
  • Beskyt dit laboratorium med patenteret SmartPresence™ & SmartLink™ teknologier. Disse eksklusive funktioner slukker automatisk for varmeren, hvis ingen registreres efter et brugersæt time out perioden er gået.
  • Et brancheførende system til tidlig detektion, der bruger to uafhængige sikkerhedskontroller til kontinuerligt at overvåge elektronikken og slukke for opvarmning, før der opstår en overtemperaturtilstand.
  • Præcis omrøring fra 60 til 1600 rpm er muliggjort af designet af en kraftig motor, stærk magnet og softwarestyret rampehastighed, der sikrer sikker magnetisk kobling til viskøse applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk
Spænding 230 V
Forsendelsesvægt (metrisk) 5.443 kg
Elektriske krav 230 V, 7 A, 50/60 Hz
Model- e-G71HS10C
Længde (engelsk) 16.30 tommer.
Højde (metrisk) 123.000 mm
Stuetemperatur + 5 °C – 500 °C
Højde (engelsk) 4,80 tommer.
Frekvens 50/60 Hz
Bredde (metrisk) 286.00 mm
Længde (metrisk) 415.00 mm
Bredde (engelsk) 11,25 tommer
Vægt (engelsk) 11.500 lb
Vægt (metrisk) 5.200 kg
Stiktype EU