Få mere at vide
OHAUS™ Guardian 7000 kogeplade-omrører
Artikelnummer. 16680482 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Model-:
e-G71HS07C
e-G71HS10C
e-G71HSRDM
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- unitSize
16680482 e-G71HS07C -
16690482 e-G71HS10C -
16600492 e-G71HSRDM Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16680482 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30500603
Hold dine prøver kølige
Brug rabatkode 27999
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holdbare kogepladeomrørere med overlegne sikkerhedsfunktioner og intelligent ydeevne
  • Beskyt dit laboratorium med patenteret SmartPresence™ & SmartLink™ teknologier. Disse eksklusive funktioner slukker automatisk for varmeren, hvis ingen registreres efter et brugersæt time out perioden er gået.
  • Et brancheførende system til tidlig detektion, der bruger to uafhængige sikkerhedskontroller til kontinuerligt at overvåge elektronikken og slukke for opvarmning, før der opstår en overtemperaturtilstand.
  • Præcis omrøring fra 60 til 1600 rpm er muliggjort af designet af en kraftig motor, stærk magnet og softwarestyret rampehastighed, der sikrer sikker magnetisk kobling til viskøse applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk
Spænding 230 V
Forsendelsesvægt (metrisk) 2.812 kg
Elektriske krav 230 V, 6,0 A, 50/60 Hz
Model- e-G71HS07C
Længde (engelsk) 12.20 tommer.
Højde (metrisk) 122.000 mm
Stuetemperatur + 5 °C – 500 °C
Højde (engelsk) 4,80 tommer.
Frekvens 50/60 Hz
Bredde (metrisk) 223.00 mm
Længde (metrisk) 309.00 mm
Bredde (engelsk) 8,80 tommer.
Vægt (engelsk) 5.700 lb
Vægt (metrisk) 2.600 kg
Stiktype EU