Få mere at vide
OHAUS™ Guardian™ 5000 kogeplader og omrørere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30182892 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Model-:
e-G52HP07C
e-G52HP07C K1
e-G52HS07C
e-G52HS07C K1
e-G52HS10C
e-G52HS10C K1
e-G52HSRDA
e-G52HSRDA K1
e-G52ST07C
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model-
30182892 e-G52HP07C K1
30182879 e-G52HS07C K1
30182890 e-G52HSRDA
30182884 e-G52HS07C
30182888 e-G52HP07C
30182886 e-G52ST07C
30182894 e-G52HS10C
30182885 e-G52HS10C K1
30182887 e-G52HSRDA K1
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 30182892 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30532080
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
Ekspertudviklede kogepladeomrørere med førsteklasses sikkerheds- og alsidighedsfunktioner til daglig brug
Den næste generation Guardian™ 5000 kogepladeomrørere er konstrueret til sikkerhed og alsidighed på tværs af forskning, akademiske og industrielle miljøer. De tilbyder kraftig opvarmning og blanding med førsteklasses hardware og software til at understøtte forskellige brugere sikkert og pålideligt. Opvarmningsmodeller når op til 550 °C og har 3 temperaturstyringstilstande til hurtig opvarmning eller præcis opvarmning uden overskridelse. Vælg mellem 5 modeller med 3 pladestørrelser.
Unikke funktioner:
  • Vores signatur SafetyHeat™ og SmartHeat™ funktioner kombineret med det nye Run Dry Protection-system plus Time Run-tilstanden og den valgfrie Splash Shield give fuld sikkerhed.
  • Den udviklede sig SmartRate™ Systemet understøtter opvarmning og omrøring fra hurtig og intensiv til blød og præcis, med en række tilbehør, der muliggør en række applikationer.
  • En intuitiv brugergrænseflade med en stor, lysstærk LCD-skærm med hvide tegn og drejeknap(er), giver mulighed for brugervenlig betjening. RS232-port inkluderet til fjernbetjening eller datalogning.
Kitversioner inkluderer:
  • Temperatursonde 30500590
  • Probeholdersæt 30973298
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk
Spænding 220/240 V
Inkluderer Temperatursonde 30500590 og sondeholdersættet 30973298
Sikkerhedsfunktioner SafetyHeat, SmartHeat og Kør tørbeskyttelsessystem
Forsendelsesvægt (metrisk) 7.1 kg
Kropsmateriale Malet aluminium
Controller type Digital
Model- e-G52HP07C K1
Størrelse 180 x 180 mm
Højde (metrisk) 116 mm
Temperatur (metrisk) Omgivende +5 °C til 550 °C
Frekvens 50/60 Hz
Bredde (metrisk) 221 mm
Strømstyrke 7 A
Længde (metrisk) 329 mm
Watt 1050 W
Vægt (metrisk) 3.9 kg
Form Firkant
Maks. Prøvebelastning 20 L
Stiktype EU/Storbritannien
Antal stillinger 1
Maks. Beholderstørrelse 20 L
Omrøringsområde 50 til 1800 rpm
garanti 2 år
Dimensioner (L x B x H) 329 x 221 x 116 mm
Certificeringer/compliance CE, TÜV (Standard IEC 61010-1 (cTÜVus))
Vise LCD