Få mere at vide
OHAUS™ Guardian 5000 kogeplade-omrører
Shop alle Ohaus produkter
Model-:
e-G51HS07C
e-G51HS10C
e-G51HSRDM
Beskrivelse
- Et brancheførende system til tidlig detektion, der bruger to uafhængige sikkerhedskontroller til kontinuerligt at overvåge elektronikken og slukke for opvarmning, før der opstår en overtemperaturtilstand.
- Præcis omrøring fra 60 til 1600 rpm er muliggjort af designet af en kraftig motor, stærk magnet og softwarestyret rampehastighed, der sikrer sikker magnetisk kobling til viskøse applikationer.
- Det lyse LCD-display inkluderer store temperatur- og hastighedsindstillinger, intuitive ikoner og en fremtrædende hottop-indikator - alt sammen designet til hurtigt og nemt at overvåge ydeevne fra hele laboratoriet.
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Aluminium |
| Spænding | 230 V |
| Forsendelsesvægt (metrisk) | 2.812 kg |
| Elektriske krav | 230 V, 4,6 A, 50/60 Hz |
| Model- | e-G51HSRDM |
| Længde (engelsk) | 10,50 tommer. |
| Højde (metrisk) | 126.000 mm |
| Stuetemperatur | + 5 °C – 380 °C |
| Højde (engelsk) | 5,00 tommer |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Vis mere |