Få mere at vide
OHAUS™ Guardian 5000 kogeplade-omrører
Artikelnummer. 16640452 Shop alle Ohaus produkter
Model-:
e-G51HS07C
e-G51HS10C
e-G51HSRDM
Artikelnummer. 16640452
Brand: OHAUS™ 30500523
Pålidelige kogepladeomrørere med exceptionelle sikkerhedsfunktioner til daglig brug.
  • Et brancheførende system til tidlig detektion, der bruger to uafhængige sikkerhedskontroller til kontinuerligt at overvåge elektronikken og slukke for opvarmning, før der opstår en overtemperaturtilstand.
  • Præcis omrøring fra 60 til 1600 rpm er muliggjort af designet af en kraftig motor, stærk magnet og softwarestyret rampehastighed, der sikrer sikker magnetisk kobling til viskøse applikationer.
  • Det lyse LCD-display inkluderer store temperatur- og hastighedsindstillinger, intuitive ikoner og en fremtrædende hottop-indikator - alt sammen designet til hurtigt og nemt at overvåge ydeevne fra hele laboratoriet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk
Spænding 230 V
Forsendelsesvægt (metrisk) 2.812 kg
Elektriske krav 230 V, 6,0 A, 50/60 Hz
Model- e-G51HS07C
Længde (engelsk) 12.20 tommer.
Højde (metrisk) 122.000 mm
Stuetemperatur + 5 °C – 500 °C
Højde (engelsk) 4,80 tommer.
Frekvens 50/60 Hz
Bredde (metrisk) 223.00 mm
Længde (metrisk) 309.00 mm
Bredde (engelsk) 8,80 tommer.
Vægt (engelsk) 5.700 lb
Vægt (metrisk) 2.600 kg
Stiktype EU