Få mere at vide
OHAUS™ Værge 3000™ Kogeplade omrører
Artikelnummer. 17668975 Shop alle Ohaus produkter
Topplademateriale:
Keramisk
Keramisk belagt rustfrit stål
Model-:
E-G31HS04C
E-G31HS07C
E-G31HSRDS
Dimensioner (L x B x H):
264,0 x 163,0 x 101,0 mm
264,0 x 163,0 x 110,0 mm
318,0 x 223,0 x 112,0 mm
Diameter (metrisk):
102,0 mm
135,0 mm
178,0 mm
Artikelnummer. 17668975
Brand: OHAUS™ 30680280
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS Værge 3000™ Kogepladeomrørere er designet til økonomisk opvarmning og omrøring i alle laboratoriemiljøer.
  • Brancheførende sikkerhed til overkommelige priser. Guardian 3000 enheder tilbyder sikkerhed, kontrolleret opvarmning og kraftig omrøring til almindelig laboratoriebrug - alt sammen til en konkurrencedygtig pris.
  • SafetyHeat™ beskytter laboratoriet. Et brancheførende system til tidlig detektering bruger to uafhængige sikkerhedskontroller til at overvåge elektronikken og stoppe opvarmningen, før der opstår en overtemperaturtilstand.
  • Designet til at holde - det robuste metalhus har et spildsikkert design for lang levetid i laboratoriet under barske forhold. Den glatte, kemikaliebestandige keramiske top gør det nemt at rengøre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk
Spænding 220/240 V
Oversigt Holdbart metalhus, PET Frontpanel, kontrolknapper, tænd/sluk-knap til varmeafbrydelse, indbygget støttestangsholder, keramiske eller keramiske belagte toppe i rustfrit stål, der er nemme at rengøre
Forsendelsesvægt (metrisk) 3.300 kg
Elektriske krav 220 V til 240 V, 4 A 50/60 Hz
Controller type Digital
Model- E-G31HS04C
Længde (engelsk) 10,4 tommer
Højde (metrisk) 110.0 mm
Temperatur (metrisk) 5 °C til 40 °C, 80 % RF, Ikke-kondenserende
Temperatur (engelsk) 41 °F til 104 °F, 80 % RF, ikke-kondenserende
Stuetemperatur Omgivelsestemperatur 5 °C til 500 °C
Højde (engelsk) 4,3 tommer
Frekvens 50/60 Hz
Bredde (metrisk) 163.0 mm
Strømstyrke 4 A
Længde (metrisk) 264.0 mm
Bredde (engelsk) 6,4 tommer.
Watt 550.0 W
Vægt (engelsk) 5.5 lb.
Vægt (metrisk) 2.5 kg
Type Omrøringsvarmeplader
Dimensioner (L x B x H) 264,0 x 163,0 x 110,0 mm
Certificeringer/compliance TUV
Vise Brugerdefineret baggrundsbelyst LCD
Diameter (metrisk) 102,0 mm
Hastighed 80 til 1600 rpm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato