Få mere at vide
OHAUS™ Værge 3000™ Kogeplade omrører
Shop alle Ohaus produkter
Topplademateriale:
Keramisk
Keramisk belagt rustfrit stål
Model-:
E-G31HS04C
E-G31HS07C
E-G31HSRDS
Dimensioner (L x B x H):
264,0 x 163,0 x 101,0 mm
264,0 x 163,0 x 110,0 mm
318,0 x 223,0 x 112,0 mm
Diameter (metrisk):
102,0 mm
135,0 mm
178,0 mm
Beskrivelse
- Brancheførende sikkerhed til overkommelige priser. Guardian 3000 enheder tilbyder sikkerhed, kontrolleret opvarmning og kraftig omrøring til almindelig laboratoriebrug - alt sammen til en konkurrencedygtig pris.
- SafetyHeat™ beskytter laboratoriet. Et brancheførende system til tidlig detektering bruger to uafhængige sikkerhedskontroller til at overvåge elektronikken og stoppe opvarmningen, før der opstår en overtemperaturtilstand.
- Designet til at holde - det robuste metalhus har et spildsikkert design for lang levetid i laboratoriet under barske forhold. Den glatte, kemikaliebestandige keramiske top gør det nemt at rengøre.
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Keramisk |
| Spænding | 220/240 V |
| Oversigt | Holdbart metalhus, PET Frontpanel, kontrolknapper, tænd/sluk-knap til varmeafbrydelse, indbygget støttestangsholder, keramiske eller keramiske belagte toppe i rustfrit stål, der er nemme at rengøre |
| Forsendelsesvægt (metrisk) | 4.800 kg |
| Elektriske krav | 220 V til 240 V, 7 A 50/60 Hz |
| Controller type | Digital |
| Model- | E-G31HS07C |
| Længde (engelsk) | 12,5'' |
| Højde (metrisk) | 112.0 mm |
| Temperatur (metrisk) | 5 °C til 40 °C, 80 % RF, Ikke-kondenserende |
| Vis mere |