Få mere at vide
OHAUS™ Værge 3000™ Kogeplade omrører
Artikelnummer. 17648975 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Topplademateriale:
Keramisk
Keramisk belagt rustfrit stål
Model-:
E-G31HS04C
E-G31HS07C
E-G31HSRDS
Dimensioner (L x B x H):
264,0 x 163,0 x 101,0 mm
264,0 x 163,0 x 110,0 mm
318,0 x 223,0 x 112,0 mm
Diameter (metrisk):
102,0 mm
135,0 mm
178,0 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Topplademateriale Model- Dimensioner (L x B x H) Diameter (metrisk)
17648975 Keramisk belagt rustfrit stål E-G31HSRDS 264,0 x 163,0 x 101,0 mm 135,0 mm
17658975 Keramisk E-G31HS07C 318,0 x 223,0 x 112,0 mm 178,0 mm
17668975 Keramisk E-G31HS04C 264,0 x 163,0 x 110,0 mm 102,0 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17648975 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30680278
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-09-2026
OHAUS Værge 3000™ Kogepladeomrørere er designet til økonomisk opvarmning og omrøring i alle laboratoriemiljøer.
  • Brancheførende sikkerhed til overkommelige priser. Guardian 3000 enheder tilbyder sikkerhed, kontrolleret opvarmning og kraftig omrøring til almindelig laboratoriebrug - alt sammen til en konkurrencedygtig pris.
  • SafetyHeat™ beskytter laboratoriet. Et brancheførende system til tidlig detektering bruger to uafhængige sikkerhedskontroller til at overvåge elektronikken og stoppe opvarmningen, før der opstår en overtemperaturtilstand.
  • Designet til at holde - det robuste metalhus har et spildsikkert design for lang levetid i laboratoriet under barske forhold. Den glatte, kemikaliebestandige keramiske top gør det nemt at rengøre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk belagt rustfrit stål
Spænding 220/240 V
Oversigt Holdbart metalhus, PET Frontpanel, kontrolknapper, tænd/sluk-knap til varmeafbrydelse, indbygget støttestangsholder, keramiske eller keramiske belagte toppe i rustfrit stål, der er nemme at rengøre
Forsendelsesvægt (metrisk) 3.300 kg
Elektriske krav 220 V til 240 V, 4 A 50/60 Hz
Controller type Digital
Model- E-G31HSRDS
Længde (engelsk) 10,4 tommer
Højde (metrisk) 101.0 mm
Temperatur (metrisk) 5 °C til 40 °C, 80 % RF, Ikke-kondenserende
Temperatur (engelsk) 41 °F til 104 °F, 80 % RF, ikke-kondenserende
Stuetemperatur Omgivelsestemperatur 5 °C til 380 °C
Højde (engelsk) 4,0 tommer.
Frekvens 50/60 Hz
Bredde (metrisk) 163.0 mm
Strømstyrke 4 A
Længde (metrisk) 264.0 mm
Bredde (engelsk) 6,4 tommer.
Watt 550.0 W
Vægt (engelsk) 5.5 lb.
Vægt (metrisk) 2.5 kg
Type Omrøringsvarmeplader
Dimensioner (L x B x H) 264,0 x 163,0 x 101,0 mm
Certificeringer/compliance TUV
Vise Brugerdefineret baggrundsbelyst LCD
Diameter (metrisk) 135,0 mm
Hastighed 80 til 1600 rpm