Få mere at vide
Thermo Scientific™ GuardGOLD™ Kapillærsøjler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Beskyt din analytiske kolonne mod beskadigelse og kontaminering fra ikke-flygtige materialer ved hjælp af ThermoScientific™ GuardGOLD™ Kapillærsøjler.Faciliterer overlegen analytisk ydeevne Beskytter mod kolonnekontamination forårsaget af ikke-flygtige materialer, forlænger kolonnens levetid. Fokuserer målanalytter i toppen af den analytiske kolonne, hvilket fører til bedre kromatografisk topform Stærkt deaktiveret for at give overlegen inerthed, afgørende for analyse af aktive forbindelser Høj maksimal driftstemperatur på 360 °C
Ideel til High-Throughput, High-Resolution LC
UltiMate 3000 Rapid Separation Well Plate Autosampler anbefales kraftigt til højtryks- og højopløsningsapplikationer. Korte injektionscyklustider gør den ideel til applikationer med høj kapacitet. Den er tilgængelig i både ikke-termostaterede (WPS-3000RS) og termostaterede (WPS-3000TRS) versioner.
Ydeevne og funktioner
- Typisk præcision af injektionsvolumen< 0,15 % RSD til 5 μL injektioner
- Højpræcisions drivmekanisme til at levere overlegen indsprøjtningslinearitet på r2> 0,9999 (5 90 –μL)
- Bredt injektionsvolumenområde fra 0,2 til 500 L μved brug af tre sprøjte- og sløjfekombinationer for maksimal injektionsfleksibilitet
- Lav gradientforsinkelsesvolumen på 140 μL (standard) eller 50 μL (med 25 μL prøvesløjfe)
- Volumetrisk nøjagtighed bedre end± 0,5 % for μ20 L-injektioner muliggør nem metodeoverførsel fra HPLC til UHPLC
- Prøve termostatering for at beskytte termisk følsomme analytter (WPS-3000TRS)
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 5 m |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Oversigt | 5 ml; 0,25 mm Nominel ID |
| Til brug med (applikation) | GC |
| Produktlinje | GuardGOLD |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.