Få mere at vide
Thermo Scientific™ GuardGOLD™ Kapillærsøjler
Artikelnummer. 10448194 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
2 m
5 m
10 m
Diameter (metrisk):
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10448194 2 m 0.25 mm Hver
15237478 2 m 0.18 mm Hver
10139384 2 m 0.32 mm Hver
15247478 5 m 0.18 mm Hver
10752836 2 m 0.53 mm Hver
15257478 10 m 0.18 mm Hver
10537645 5 m 0.25 mm Hver
10221245 5 m 0.32 mm Hver
10497814 5 m 0.53 mm Hver
10428774 10 m 0.25 mm Hver
10438774 10 m 0.32 mm Hver
10119014 10 m 0.53 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10448194 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260500225
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Beskyt din analytiske kolonne mod skader og kontaminering fra ikke-flygtige materialer.
Beskyt din analytiske kolonne mod beskadigelse og kontaminering fra ikke-flygtige materialer ved hjælp af ThermoScientific™ GuardGOLD™ Kapillærsøjler.Faciliterer overlegen analytisk ydeevne Beskytter mod kolonnekontamination forårsaget af ikke-flygtige materialer, forlænger kolonnens levetid. Fokuserer målanalytter i toppen af den analytiske kolonne, hvilket fører til bedre kromatografisk topform Stærkt deaktiveret for at give overlegen inerthed, afgørende for analyse af aktive forbindelser Høj maksimal driftstemperatur på 360 °C
Ideel til High-Throughput, High-Resolution LC
UltiMate 3000 Rapid Separation Well Plate Autosampler anbefales kraftigt til højtryks- og højopløsningsapplikationer. Korte injektionscyklustider gør den ideel til applikationer med høj kapacitet. Den er tilgængelig i både ikke-termostaterede (WPS-3000RS) og termostaterede (WPS-3000TRS) versioner.
Ydeevne og funktioner
  • Typisk præcision af injektionsvolumen< 0,15 % RSD til 5 μL injektioner
  • Højpræcisions drivmekanisme til at levere overlegen indsprøjtningslinearitet på r2> 0,9999 (5 90 –μL)
  • Bredt injektionsvolumenområde fra 0,2 til 500 L μved brug af tre sprøjte- og sløjfekombinationer for maksimal injektionsfleksibilitet
  • Lav gradientforsinkelsesvolumen på 140 μL (standard) eller 50 μL (med 25 μL prøvesløjfe)
  • Volumetrisk nøjagtighed bedre end± 0,5 % for μ20 L-injektioner muliggør nem metodeoverførsel fra HPLC til UHPLC
  • Prøve termostatering for at beskytte termisk følsomme analytter (WPS-3000TRS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) GC
Længde (metrisk) 2 m
Oversigt 2 ml; 0,25 mm Nominel ID
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Produktlinje GuardGOLD
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.