Få mere at vide
Thermo Scientific™ GuardGOLD™ Kapillærsøjler
Artikelnummer. 10139384 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 m
2 m
5 m
Diameter (metrisk):
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10139384
Brand: Thermo Scientific™ 260500232
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt din analytiske kolonne mod skader og kontaminering fra ikke-flygtige materialer.
Beskyt din analytiske kolonne mod beskadigelse og kontaminering fra ikke-flygtige materialer ved hjælp af ThermoScientific™ GuardGOLD™ Kapillærsøjler.Faciliterer overlegen analytisk ydeevne Beskytter mod kolonnekontamination forårsaget af ikke-flygtige materialer, forlænger kolonnens levetid. Fokuserer målanalytter i toppen af den analytiske kolonne, hvilket fører til bedre kromatografisk topform Stærkt deaktiveret for at give overlegen inerthed, afgørende for analyse af aktive forbindelser Høj maksimal driftstemperatur på 360 °C
Ideel til High-Throughput, High-Resolution LC
UltiMate 3000 Rapid Separation Well Plate Autosampler anbefales kraftigt til højtryks- og højopløsningsapplikationer. Korte injektionscyklustider gør den ideel til applikationer med høj kapacitet. Den er tilgængelig i både ikke-termostaterede (WPS-3000RS) og termostaterede (WPS-3000TRS) versioner.
Ydeevne og funktioner
  • Typisk præcision af injektionsvolumen< 0,15 % RSD til 5 μL injektioner
  • Højpræcisions drivmekanisme til at levere overlegen indsprøjtningslinearitet på r2> 0,9999 (5 90 –μL)
  • Bredt injektionsvolumenområde fra 0,2 til 500 L μved brug af tre sprøjte- og sløjfekombinationer for maksimal injektionsfleksibilitet
  • Lav gradientforsinkelsesvolumen på 140 μL (standard) eller 50 μL (med 25 μL prøvesløjfe)
  • Volumetrisk nøjagtighed bedre end± 0,5 % for μ20 L-injektioner muliggør nem metodeoverførsel fra HPLC til UHPLC
  • Prøve termostatering for at beskytte termisk følsomme analytter (WPS-3000TRS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 2 m
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Oversigt 2 ml; 0,32 mm Nominel ID
Til brug med (applikation) GC
Produktlinje GuardGOLD
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.