Få mere at vide
Pacific Handy Cutter Beskyttet fjeder tilbage sikkerhedsskærer venstre
Artikelnummer. 17739037
Skift visning
Farve:
Grøn
Rød
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17739037 Grøn
17729037 Rød
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17739037 Leverandør Pacific Handy Cutter Leverandørnr. S4SR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1495.00 DKK
    1312.40 DKK / Pakke med 12
    Spare 182.60 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
S4S er en sikkerhedskniv med automatisk bladtilbagetrækning og ekstra beskyttelsesskærm. Derfor er det meget sikkert.
  • Beskyttelsesskærmen fungerer også som vejledning, f.eks. ved topping af kartoner.
  • Med robust integreret tapesplitter og reservebladsopbevaring.
  • Udskiftning af knive uden værktøj.
  • Med praktisk øje til lanyardfastgørelse eller ophængning.
  • Den grønne model er velegnet til højrehåndede brugere.
  • Den røde model er velegnet til venstrehåndede brugere.
Tekniske data
Produkttype Sikkerhedsskærer
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Farve Grøn