Beskrivelse
Beskyt din Thermo Scientific Preparative HPLC-kolonne mod utilsigtede partikler, der kan forkorte din søjlens levetid, ved at bruge en beskyttelseskolonne og en beskyttelsesholder.
Brugen af preparative guards er en gennemprøvet og omkostningseffektiv måde at forlænge levetiden på dine preparative søjler. Thermo Scientific™ Preparative guard column holders muliggør nem samling og forbindelse af guard-søjlen til den preparative søjle.
Det er vigtigt at vælge den passende forberedende beskyttelsesholder til din størrelse af den preparative HPLC-kolonne. Vi tilbyder en række forskellige beskyttelsesholderstørrelser, som alle er i et praktisk selvstændigt format, der kræver forbindelser fra LC-indløbet og -udløbet til den forberedende LC-kolonne.
Vores forberedende beskyttelsesholdere fås i 1/16 tomme eller 1/8 tomme forbindelsesbeslag i de større beskyttelsesstørrelser, så de er kompatible med dit Preparative HPLC-systemhardware.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 20 mm |
| Længde (metrisk) | 8 mm |
| Produkttype | Holder-forsamlingen |