Få mere at vide
Checkers Vagt Dog™ Lav profil
Artikelnummer. 17792408
Skift visning
Længde (metrisk):
27 cm
43 cm
72 cm
77 cm
84 cm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
17792408 43 cm
17722418 27 cm
17732408 72 cm
17752408 77 cm
17782408 84 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17792408 Leverandør Checkers Leverandørnr. PGDS0009OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3333.75 DKK
    2265.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 1067.98 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Vagt Dog™ Low Profile-modeller er de mest kompakte top-loaded kabelbeskyttere på markedet. Disse beskyttere giver en sikrere passage for køretøjer og fodgængere, mens de stadig opretholder en høj bæreevne for tungt udstyr
  • Vagt Dog™ Low Profile-modeller er de mest kompakte top-loaded kabelbeskyttere på markedet
  • Disse beskyttere giver en sikrere passage for køretøjer og fodgængere, mens de stadig opretholder en høj bæreevne for tungt udstyr
Tekniske data
Længde (engelsk) 16,9 tommer
Længde (metrisk) 43 cm
Bredde (metrisk) 91 cm
Farve Sort, Orange
Materiale Polyurethan
Type Cable Protector