Få mere at vide
Justrite Vagt Dog™ ADA Rails 5 (par) kanal
Artikelnummer. 17762418
Skift visning
Farve:
Gul
Artikelnummer. Farve
17762418 Gul
1 options
Artikelnummer. 17762418 Leverandør Justrite Leverandørnr. PGDS0033YL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4866.75 DKK
    3297.94 DKK / Pakke med 1
    Spare 1568.81 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Vagt Dog™ 5-kanals ADA-værn
  • ADA Rails 5 (par) kanal
  • Gul
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 5 x 141 x 5 cm
Længde (engelsk) 4.62 ft.
Længde (metrisk) 140.97 cm
Vægt (metrisk) 5.8 kg
Bredde (metrisk) 5.08 cm
Farve Gul
Materiale Polyurethan
Type CRM