Få mere at vide
Checkers Vagt Dog™ ADA 5-kanals kabelbeskytter
Artikelnummer. 17762408
Skift visning
Farve:
Sort, Orange
Artikelnummer. Farve
17762408 Sort, Orange
1 options
Artikelnummer. 17762408 Leverandør Checkers Leverandørnr. PGDS0006OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2635.50 DKK
    2281.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 353.69 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Guard Dog-seriens 5-kanals kabelbeskytter med et hængslet låg giver en sikrere passage for køretøjer og fodgængertrafik, samtidig med at værdifulde elektriske kabler og slanger beskyttes mod skader.
  • Guard Dog-serien 5-kanals kabelbeskytter med hængslet låg giver en sikrere passage for køretøjer og fodgængertrafik, samtidig med at værdifulde elektriske kabler og slanger beskyttes mod skader
  • Modulært sammenlåsende design er ideelt til brug i forlystelsesparker, underholdningssteder, sportsbegivenheder og de fleste offentlige, kommercielle, industrielle, byggeri og forsyningsapplikationer
Tekniske data
Til brug med (applikation) Sikrere overfart for bil- og fodgængertrafik
Inkluderer Hængslet låg
Længde (engelsk) 151 ft.
Længde (metrisk) 46 m
Bredde (metrisk) 127 cm
Farve Sort, Orange
Type Cable Protector