Få mere at vide
Checkers Vagt Dog™ 5-kanals venstredrejning
Artikelnummer. 17702418
Skift visning
Farve:
Sort, Orange
Artikelnummer. Farve
17702418 Sort, Orange
1 options
Artikelnummer. 17702418 Leverandør Checkers Leverandørnr. PGDS0010OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1947.75 DKK
    1687.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 260.59 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Vagt Dog™ 5 Channel skaber en 45 graders venstresving.
  • Guard Dog 5-kanals generelle formål 45-graders venstre- eller højresving er designet til kabler og slanger med en diameter på op til 337 cm
  • Den har Dog Bone-forbindelser, et forstærket hængslet låg for nem kabelplacering og en patenteret 5-bar slidbaneoverflade for maksimal trækkraft
  • Kort sagt tilbyder den alt, hvad en standard vagthundebeskytter gør. Dens polyurethankonstruktion i al slags vejr gør den perfekt egnet til stort set enhver brug, fra forlystelsesparker og sportsbegivenheder til tunge industriområder
  • Venstre- og højresving kan slås sammen for at skabe en løbetur
Tekniske data
Længde (engelsk) 2 ft.
Længde (metrisk) 62 cm
Bredde (metrisk) 50 cm
Farve Sort, Orange
Materiale Polyurethan
Type Left Turn