Få mere at vide
Checkers Vagt Dog™ 5 kanals endehætter
Artikelnummer. 17752418
Skift visning
Farve:
Orange
Artikelnummer. Farve
17752418 Orange
1 options
Artikelnummer. 17752418 Leverandør Checkers Leverandørnr. PGDS0019OR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1046.85 DKK
    906.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 139.86 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Vagt Dog™ 5 Channel End Caps har en belastningskapacitet på 9526 kg/aksel.
  • Guard Dog serie 5-kanals endehætter giver en sikrere passage for køretøjer og fodgængere, mens de beskytter værdifulde elektriske kabler og slanger mod skader
  • Modulært sammenlåsende design er ideelt til brug i forlystelsesparker, underholdningssteder, sportsbegivenheder og de fleste offentlige, kommercielle, industrielle, byggeri og forsyningsapplikationer
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 50 x 22 x 5 cm
Farve Orange
Materiale Polyurethan
Type End Cap